Documenti fondamentali
672033
Sigma-Aldrich
(S)-N-Boc-2,3-epoxypropylamine
97%
Sinonimo/i:
tert-Butyl (2S)-N-(2-oxiranylmethyl)carbamate
Scegli un formato
1 G
437,00 €
437,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
437,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
437,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥96.5% (GCF)
97%
Stato
solid
Purezza ottica
ee: ≥99.0% (GC)
Punto di fusione
48-50 °C
Gruppo funzionale
amine
ether
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NC[C@H]1CO1
InChI
1S/C8H15NO3/c1-8(2,3)12-7(10)9-4-6-5-11-6/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10)/t6-/m0/s1
ZBBGKXNNTNBRBH-LURJTMIESA-N
Applicazioni
(S)-N-Boc-2,3-epoxypropylamine can be used:
  • To functionalize detonation nanodiamonds with NH2 functional group to enhance their optical properties.[1]
  • In the synthesis of poly(ethylene glycol) (PEG) based block copolymers, which are further used in the preparation of micelles loaded with mRNA for intracellular mRNA delivery.[2]
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Guanidine-phosphate interactions stabilize polyion complex micelles based on flexible catiomers to improve mRNA delivery
Miyazaki T, et al.
European Polymer Journal, 140(1), 110028-110028 (2020)
Tandem malonate-based glucosides (TMGs) for membrane protein structural studies
Hussain H, et al.
Scientific reports, 7(1), 1-11 (2017)