Documenti fondamentali
45340
Sigma-Aldrich
(±)-Epichlorohydrin
purum, ≥99% (GC)
Sinonimo/i:
(±)-2-(Chloromethyl)oxirane, 1-Chloro-2,3-epoxypropane
Scegli un formato
500 ML
41,00 €
1 L
58,50 €
2.5 L
117,00 €
41,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
41,00 €
1 L
58,50 €
2.5 L
117,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5ClO
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.52
Beilstein:
79785
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
41,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
3.2 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
13.8 mmHg ( 21.1 °C)
Grado
purum
Saggio
≥99% (GC)
Temp. autoaccensione
779 °F
Limite di esplosione
21 %
Impurezze
≤0.1% water
Colore
APHA: ≤20
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
n20/D 1.438
P. ebollizione
115-117 °C (lit.)
Punto di fusione
−57 °C (lit.)
Densità
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Gruppo funzionale
chloro
ether
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
ClCC1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
(±)-Epichlorohydrin is an organochlorine compound, used in the manufacturing of epoxy resins, plasticizers, dye stuffs, lubricants, pharmaceuticals, adhesives and oil emulsification products.[1]
Applicazioni
  • Pitfalls in the synthesis of fluorescent methotrexate oligopeptide conjugates.: Addresses challenges in synthesizing fluorescent methotrexate conjugates using Fmoc-Lys(Boc)-OH, aiming to optimize peptide-based drug delivery systems (Sebestyén et al., 2016).
  • Fluoreometric behavior of a novel bis-acridine orange bound to double stranded DNA.: Explores the fluorescent properties of a bis-acridine compound integrated with Fmoc-Lys(Boc)-OH for potential applications in DNA interaction studies (Takenaka et al., 2003).
  • Bis-naphthalene diimide exhibiting an effective bis-threading intercalating ability.: Investigates a bis-naphthalene diimide derivative, facilitated by Fmoc-Lys(Boc)-OH, demonstrating significant DNA intercalation, useful for gene therapy and molecular biology research (Nojima et al., 2003).
  • Novel synthesis of a tetra-acridinyl peptide as a new DNA polyintercalator.: Details the synthesis of a new DNA polyintercalator using Fmoc-Lys(Boc)-OH, highlighting its potential to enhance molecular diagnostics and therapeutic strategies (Ueyama et al., 2000).
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Clinical Environmental Health and Toxic Exposures (2001)
Study of the crosslinking reaction between epichlorohydrin and starch.
Kuniak L and Marchessault RH.
Starch/Staerke, 24(4), 110-116 (1972)
Preparation and characterization of water soluble high molecular weight ?-cyclodextrin-epichlorohydrin polymers.
Renard E, et al.
European Polymer Journal, 33(1), 49-57 (1997)
Xing Xu et al.
Journal of colloid and interface science, 440, 219-228 (2014-12-03)
Amine-impregnated cotton stalk (AICS) prepared by the reaction of cotton stalk with epichlorohydrin, pyridine and trimethylamine was used as the effective adsorbent for perchlorate removal. Solid-state (13)C NMR spectra, FT-IR, BET principle and element analysis provided evidence that amine groups
Synthesis of (R)-and (S)-epichlorohydrin.
Baldwin JJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43(25), 4876-4878 (1978)
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf