Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
50053
Cloruro di glicidiltrimetilammonio
technical, ≥90% (calc. based on dry substance, AT)
Sinonimo/i:
Cloruro di (2,3-epossipropil)trimetilammonio
Prodotti consigliati
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (calc. based on dry substance, AT)
Impurezze
2-4% chlorohydrin
20-25% water
Densità
1.13 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].C[N+](C)(C)CC1CO1
InChI
1S/C6H14NO.ClH/c1-7(2,3)4-6-5-8-6;/h6H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
PUVAFTRIIUSGLK-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenza
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
338.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
170 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 risposta-
Utile?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 risposta-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfUtile?
-
-
From this information “Caution hydrolysis on storage (approx. 3.5%/month at 20°C)” If I keep in storage -18 °C it’s can keep product from approx.? Or reduce some loss?
1 risposta-
The recommended storage temperature for the product is 2-8 °C. The retest period for this item is approximately one year from the quality release date when stored in these conditions. There is no stability information available regarding storage at -18°C.
Utile?
-
-
>90% Glycidyltrimethylammonium Chloride (#50053) has a water content between 20-25%. What would be the refractive index at a water content of 20 and 25%?
1 risposta-
The refractive index is not determined.