Documenti
670979
Sigma-Aldrich
Methyl 6-heptenoate
≥95% (GC)
Sinonimo/i:
6-Heptenoic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.20
Beilstein:
1750178
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.426
Densità
0.909 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
COC(=O)CCCCC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-8(9)10-2/h3H,1,4-7H2,2H3
RCMPWMPPJYBDKR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
61.7 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Hexanal analytical standard
Supelco
18109
Hexanal
Hexanal 98%
Sigma-Aldrich
115606
Hexanal
Methyl formate anhydrous, 99%
Sigma-Aldrich
291056
Methyl formate
1-butanolo for molecular biology, ≥99%
Sigma-Aldrich
B7906
1-butanolo