Documenti fondamentali
67024
Sigma-Aldrich
(R)-1-Methyl hydrogen 3-methylglutarate
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(R)-Monomethyl 3-methylglutarate, (R)-mono-Methyl 3-methylglutarate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H12O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.17
Beilstein:
1723141
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥90:10 (R:S) (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.438
Densità
1.116 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)C[C@H](C)CC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(3-6(8)9)4-7(10)11-2/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
BYBMHSADRRMVHY-RXMQYKEDSA-N
Altre note
Chiral building block[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
C.F. Francis et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 579-579 (1984)