Documenti fondamentali
669407
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyl-O-benzoylhydroxylamine hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
Benzoic acid N-hydroxy-tert-butylamine ester hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)CO2NHC(CH3)3 HCl
Peso molecolare:
229.70
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
168 °C (dec.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].CC(C)(C)[NH2+]OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-11(2,3)12-14-10(13)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8,12H,1-3H3;1H
UAYHNCIDRZTSPO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)