Documenti fondamentali
440442
Sigma-Aldrich
O-(Trimethylsilyl)hydroxylamine
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
Aminoxytrimethylsilane
Scegli un formato
1 G
41,86 €
5 G
157,00 €
41,86 €
Prezzo di listino59,80 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
41,86 €
5 G
157,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.21
Beilstein:
2035893
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
41,86 €
Prezzo di listino59,80 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Saggio
90%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.405 (lit.)
P. ebollizione
98-100 °C (lit.)
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)ON
InChI
1S/C3H11NOSi/c1-6(2,3)5-4/h4H2,1-3H3
AEKHNNJSMVVESS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
O-(Trimethylsilyl)hydroxylamine is an O-substituted hydroxylamine. It is formed as an intermediate during the trimethylsilyl chloride catalyzed synthesis of α-branched amines.[1]
Applicazioni
O-(Trimethylsilyl)hydroxylamine may be used for the preparation of O-trimethylsilyl oxime ethers.[2]
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ying Fu et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(38), 7669-7672 (2012-08-14)
A general procedure for the nucleophilic addition of organozinc halides with nitrones in the presence of trimethylsilyl chloride has been developed. Trimethylsilyl chloride was found to be both an indispensable reaction promoter and a ready hydroxylamine protective agent in these
Chemoselective addition of organometallics to oxime ethers.
Tavakol H,et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 692(10), 1924-1927 (2007)