Documenti fondamentali
669210
Sigma-Aldrich
3,4-(2′,2′-Diethylpropylene)dioxythiophene
97%
Sinonimo/i:
3,3-Diethyl-3,4-dihydro-2H-thieno[3,4-b][1,4]dioxepin, EDOT analog
Scegli un formato
250 MG
205,00 €
205,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
205,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
205,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.534
Densità
1.109 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCC1(CC)COc2cscc2OC1
InChI
1S/C11H16O2S/c1-3-11(4-2)7-12-9-5-14-6-10(9)13-8-11/h5-6H,3-4,7-8H2,1-2H3
HMKHKPKUPVRLOW-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.