Documenti fondamentali
802247
Sigma-Aldrich
2-Chloromethyl-2,3-dihydrothieno[3,4-b]-1,4-dioxine
95%
Sinonimo/i:
2-Chloromethyl EDOT, 2-Chloromethyl-2,3-dihydro-thieno[3,4-b][1,4]dioxine
Scegli un formato
1 G
124,00 €
124,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
124,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7ClO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
124,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
39-44 °C
Temp. transizione
flash point >230 °F
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
ClCC1COc2cscc2O1
InChI
1S/C7H7ClO2S/c8-1-5-2-9-6-3-11-4-7(6)10-5/h3-5H,1-2H2
UOXHKOVMJCKBOG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Chloromethyl-2,3-dihydrothieno[3,4-b]-1,4-dioxine (EDOT-Cl) can be prepared by reacting 3,4-dimethoxythiophene with 3-chloro-1,2-propanediol via transesterification.[1] The six-memebered ring of the molecule exhibits twisted conformation.[2] It acts as an intermediate during the multi-step synthesis of poly(sulfobetaine-3,4-ethylenedioxythiophene) (PSBEDOT), a conjugated polymer.[3]
Applicazioni
2-Chloromethyl EDOT is a key building block for the incorporation of EDOT (3,4-ethylenedioxythio-phene) into copolymers.
It may be used in the synthesis of the following EDOT derivatives:[1]
  • 2-[((6-hexyloxy-9,10-anthraquinone)-2-yl)oxymethyl]-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine (AQ-EDOT)
  • 2-[(N′-(10-nonadecyl)perylene-3,4,9,10-biscarboximide-N-yl)4-phenoxymethyl]-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine (PTCDI-EDOT)
  • 2-[((6-hexyloxy-11,11,12,12-tetracyanoanthraquinodimethane)-2-yl)-oxymethyl]-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine (TCAQ-EDOT)
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
2-Chloromethyl-2,3-dihydrothieno [3,4-b][1,4] dioxine.
Xu J, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 65(4), o668- o668 (2009)
Electroactive poly (sulfobetaine-3,4-ethylenedioxythiophene)(PSBEDOT) with controllable antifouling and antimicrobial properties.
Cao B, et al.
Chemical Science, 7(3), 1976-1981 (2016)
Synthesis and electronic properties of anthraquinone-, tetracyanoanthraquinodimethane-, and perylenetetracarboxylic diimide-functionalized poly (3, 4-ethylenedioxythiophenes).
Segura JL, et al.
Chemistry of Materials, 18(12), 2834-2847 (2006)