52360
Hexadecyltrimethoxysilane
technical, ≥85% (GC)
Sinonimo/i:
Trimethoxyhexadecylsilane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Saggio
≥85% (GC)
Forma fisica
liquid
Impurezze
isomers
Indice di rifrazione
n20/D 1.44
Densità
0.89 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C19H42O3Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(20-2,21-3)22-4/h5-19H2,1-4H3
RSKGMYDENCAJEN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
247.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
119.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
I clienti hanno visto anche
Articoli
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.