Documenti fondamentali
666599
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-furaldehyde
97%
Sinonimo/i:
4-Bromofuran-2-carboxaldehyde
Scegli un formato
1 G
97,60 €
97,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
97,60 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
97,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
54-58 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1coc(C=O)c1
InChI
1S/C5H3BrO2/c6-4-1-5(2-7)8-3-4/h1-3H
MRGBBKQOSUHKPF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Building block for the synthesis of furanyl cyclobutenediones, potent G-protein coupled receptor antagonists.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Jianhua Chao et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(13), 3778-3783 (2007-04-27)
A novel series of cyclobutenedione centered C(4)-alkyl substituted furanyl analogs was developed as potent CXCR2 and CXCR1 antagonists. Compound 16 exhibits potent inhibitory activities against IL-8 binding to the receptors (CXCR2 Ki=1 nM, IC(50)=1.3 nM; CXCR1 Ki=3 nM, IC(50)=7.3 nM)