Documenti fondamentali
278866
Sigma-Aldrich
3-Furancarboxaldehyde
≥97%
Sinonimo/i:
3-Furaldehyde
Scegli un formato
5 G
76,20 €
76,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
76,20 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
96.08
Beilstein:
105852
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
76,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.493 (lit.)
P. ebollizione
144 °C/732 mmHg (lit.)
Densità
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=Cc1ccoc1
InChI
1S/C5H4O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-4H
AZVSIHIBYRHSLB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Furancarboxaldehyde undergoes photochemical reaction with benzaldehyde to yield oxetane derivatives[1].
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Maurizio D'Auria et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 9(8), 1134-1138 (2010-06-22)
The photochemical reaction of 2-substituted heterocyclic aldehydes with furan gave the corresponding exo oxetane derivatives through the excited triplet state. However, in situ the oxetane derivatives were converted through a metathesis reaction into the corresponding Z,E-butadienyl formate derivatives. On the