Documenti fondamentali
433985
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-furaldehyde
97%
Scegli un formato
10 G
108,00 €
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
108,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
P. ebollizione
112 °C/16 mmHg (lit.)
Punto di fusione
82-85 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1ccc(C=O)o1
InChI
1S/C5H3BrO2/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-3H
WJTFHWXMITZNHS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-Bromo-2-furaldehyde may be employed for the following syntheses:
  • 5-substituted 2-furaldehydes[1]
  • anilines, through a novel one-pot, two-step amination/Diels-Alder procedure[2]
  • 5-(5′,8′-dimethyl-9′-tert-butoxycarbonyl-9′H-carbazol-3′-yl)-furan-2-carbaldehyde[3]
  • 5-(6-hydroxyhexyl)-2-furaldehyde[4]
  • 5-methylsulfonyl-2-furaldehyde[5]
  • 5-phenylsulfonyl-2-furaldehyde[5]
  • 5-(4-acetamidobenzylsulfonyl)-2-furaldehyde[5]
  • 5-iodo-2-furaldehyde[6]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Aminomethylations via cross-coupling of potassium organotrifluoroborates with aryl bromides.
Molander GA and Sandrock DL.
Organic Letters, 9(8), 1597-1600 (2007)
Raouf Medimagh et al.
The Journal of organic chemistry, 73(6), 2191-2197 (2008-02-28)
Selective metal-free amination and Diels-Alder reactions are described in the furan series, leading to polysubstituted anilines or to stable oxabicyclic adducts in high yield. Interestingly, anilines are conveniently prepared through a novel one-pot, two-step amination/Diels-Alder procedure from commercially available 5-bromo-2-furaldehyde.
Furan derivatives. LXXXV11. The synthesis and ultraviolet spectra of 5-(4-X-phenyIsulfonyI)-2-furaldehydes and 2-cyano-3-[5-(4-X-phenyl-sulfonyl)-2-furyl] acrylonitriles.
Kada R and Kovac J.
Chemical Papers, 30(4), 502-507 (1976)
Gary A Molander et al.
Organic letters, 9(8), 1597-1600 (2007-03-21)
[reaction: see text] The Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction of N,N-dialkylaminomethyltrifluoroborates with aryl halides allows the construction of an aminomethyl aryl linkage through a disconnection based on dissonant reactivity patterns. A variety of these aminomethyltrifluoroborate substrates were prepared in good to excellent
Efficient coupling of heteroaryl bromides with arylboronic acids in the presence of a palladium-tetraphosphine catalyst.
Feuerstein M, et al.
Tetrahedron Letters, 42(23), 5659-5662 (2001)