302295
5-Nitro-2-thiophenecarboxaldehyde
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
75-77 °C (lit.)
Solubilità
acetone: soluble 1%, clear, yellow
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(s1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3NO3S/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H
CHTSWZNXEKOLPM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3