666025
13,6-N-Sulfinylacetamidopentacene
97%
Sinonimo/i:
soluble pentacene precursor
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
169-190 °C
Solubilità
THF: soluble
dioxane: soluble
methylene chloride: soluble
Fluorescenza
λex 251 nm; λem 498 nm in chloroform
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)N1[C@@H]2c3cc4ccccc4cc3[C@@H](c5cc6ccccc6cc25)S1=O
InChI
1S/C24H17NO2S/c1-14(26)25-23-19-10-15-6-2-4-8-17(15)12-21(19)24(28(25)27)22-13-18-9-5-3-7-16(18)11-20(22)23/h2-13,23-24H,1H3/t23-,24+,28?
HIABOOSIYBUBKB-XUEDKKMFSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Articoli
Silylethyne substitution offers an opportunity to tune solubility for application-specific needs and self-assembly for electronic performance and has yielded semiconductors with excellent device performance.
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.