P1802
Pentacene
99%
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
372-374 °C (subl.)
Solubilità
organic solvents: slightly soluble
Energia dell’orbitale
HOMO 5 eV
LUMO 3 eV
Prestazioni di un dispositivo OPV
ITO/pentacene/C60/BCP/Al
Caratteristiche del semiconduttore
P-type (mobility=0.4-3 cm2/V·s) (on/off ratio=1E5-1E8)
Stringa SMILE
c1ccc2cc3cc4cc5ccccc5cc4cc3cc2c1
InChI
1S/C22H14/c1-2-6-16-10-20-14-22-12-18-8-4-3-7-17(18)11-21(22)13-19(20)9-15(16)5-1/h1-14H
SLIUAWYAILUBJU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.