Documenti fondamentali
665738
Sigma-Aldrich
4-Pentylphenyl 4-propylbenzoate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H26O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.43
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Stato
liquid crystal
Indice di rifrazione
n20/D 1.543
Densità
0.989 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCc1ccc(OC(=O)c2ccc(CCC)cc2)cc1
InChI
1S/C21H26O2/c1-3-5-6-8-18-11-15-20(16-12-18)23-21(22)19-13-9-17(7-4-2)10-14-19/h9-16H,3-8H2,1-2H3
WNBFPAKRCJNBBS-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)