Documenti fondamentali
665460
Sigma-Aldrich
(3aR,8aR)-(−)-(2,2-Dimethyl-4,4,8,8-tetraphenyl-tetrahydro-[1,3]dioxolo[4,5-e][1,3,2]dioxaphosphepin-6-yl)dimethylamine
96%
Scegli un formato
500 MG
294,00 €
294,00 €
Prezzo di listino420,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
294,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H34NO4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
539.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
294,00 €
Prezzo di listino420,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
218-221 °C
Gruppo funzionale
amine
ether
ketal
phenyl
Stringa SMILE
CN(C)P1OC([C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]2C(O1)(c3ccccc3)c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C33H34NO4P/c1-31(2)35-29-30(36-31)33(27-21-13-7-14-22-27,28-23-15-8-16-24-28)38-39(34(3)4)37-32(29,25-17-9-5-10-18-25)26-19-11-6-12-20-26/h5-24,29-30H,1-4H3/t29-,30-/m1/s1
DRPNADVMTMEWQY-LOYHVIPDSA-N
Applicazioni
Phosphoramidite ligand employed in an asymmetric, iridium-catalyzed, allylic allylation of propenylboronates.[1] Also used in a copper-catalyzed asymmetric conjugate addition of diethylzinc to α,β-unsaturated imines derived from amino acids.[2]
Note legali
Sold under license from DSM for research purposes only.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
(S)-SIPHOS-PE 97%
Sigma-Aldrich
700762
(S)-SIPHOS-PE
Tetrahedron Letters, 48, 3305-3305 (2007)
Francisco Palacios et al.
Organic letters, 8(23), 5405-5408 (2006-11-03)
[Structure: see text] A highly enantioselective synthesis of alpha-dehydroaminoacids with a stereogenic center in the gamma position through copper-catalyzed asymmetric conjugate addition of diethylzinc to alpha,beta-unsaturated imines using a TADDOL-derived phosphoramidite complex is reported.
Articoli
DSM collaboration offers MonoPhos™ ligands for research, based on the BINOL platform by Feringa and co-workers.