685569
(11bS)-N,N-dimethyl-8,9,10,11,12,13,14,15-octahydrodinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-amine
Sinonimo/i:
MonoPhos Ligand
Scegli un formato
57,50 €
Prezzo di listino115,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
57,50 €
Prezzo di listino115,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Attività ottica
[α]22/D 282.0°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
86-94 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CN(C)P1Oc2ccc3CCCCc3c2-c4c(O1)ccc5CCCCc45
InChI
1S/C22H26NO2P/c1-23(2)26-24-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)25-26/h11-14H,3-10H2,1-2H3
OIZQADYWBXZQKE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- In the Cu-catalyzed synthesis of chiral 3-(arylbut-1-yn-1-yl)silane derivatives by reacting N-tosylhydrazones with silyl-substituted alkynes via asymmetric insertion.[1]
- In the Rh-catalyzed asymmetric hydrogenation of R-isopropylcinnamic acid derivative, a key intermediate of renin inhibitor aliskiren.[2]
- In the Rh-catalyzed conjugate addition of arylboronic acids to lactones, enones, and nitroalkenes.[3]
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)