Documenti fondamentali
663751
Sigma-Aldrich
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethanol
98%
Sinonimo/i:
2-(4-Trifluoromethoxyphenyl)ethanol, 4-(Trifluoromethoxy)benzeneethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9F3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
P. ebollizione
83-86 °C/7.0 mmHg
Densità
1.2774 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
OCCc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C9H9F3O2/c10-9(11,12)14-8-3-1-7(2-4-8)5-6-13/h1-4,13H,5-6H2
RILZRCJGXSFXNE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)