Documenti fondamentali
54306
Supelco
1,4-Dimethoxybenzene
analytical standard
Sinonimo/i:
p-Methoxyanisole, Dimethylhydroquinone, Hydroquinone dimethyl ether, NSC 7483
Scegli un formato
100 MG
63,30 €
63,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
63,30 €
About This Item
Formula condensata:
C6H4(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.16
Beilstein:
774605
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
63,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.8 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Temp. autoaccensione
1463 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
P. ebollizione
213 °C (lit.)
Punto di fusione
54-56 °C (lit.)
Densità
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
257.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
125 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
Aspirin meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
A2093
Aspirin
Aspirin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP617
Aspirin
Aspirin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1044006
Aspirin
Benzoic acid ACS reagent, &#8805;99.5%
Sigma-Aldrich
242381
Benzoic acid
tert-Butanol analytical standard
Supelco
50621
tert-Butanol