Documenti fondamentali
663476
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-nitrobenzoic acid
96%
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H3(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Per informazioni sul prodotto 663476, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
96%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
207-211 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Nc1c(cccc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,8H2,(H,10,11)
JJPIVRWTAGQTPQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)