278998
2-Amino-5-hydroxybenzoic acid
98%
Sinonimo/i:
5-Hydroxyanthranilic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
247 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Nc1ccc(O)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
HYNQTSZBTIOFKH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3