Documenti fondamentali
165190
Sigma-Aldrich
O-Acetylsalicyloyl chloride
95%
Scegli un formato
5 G
48,50 €
25 G
79,70 €
48,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
48,50 €
25 G
79,70 €
About This Item
Formula condensata:
2-(CH3CO2)C6H4COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.60
Beilstein:
880372
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
48,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.536 (lit.)
P. ebollizione
107-110 °C/0.1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
45-49 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
ester
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C9H7ClO3/c1-6(11)13-8-5-3-2-4-7(8)9(10)12/h2-5H,1H3
DSGKWFGEUBCEIE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • O-Acetylsalicyloyl chloride was used in the synthesis of enantiomerically pure bidentate heteroorganic ligands built on simple achiral skeletons and containing an aziridine moiety[1].
  • It was used in the general synthesis of acetoxybenzamides[2].
  • It was used in the chemical synthesis of 2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy(TEMPO)-aspirin conjugate via condensation reaction with 4-hydroxy-TEMPO[3].
  • It was used as reagent in acylation of cyclobutenediones[4].
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
The Journal of Organic Chemistry, 58, 3543-3543 (1993)
Wilmarie Flores-Santana et al.
British journal of pharmacology, 165(4b), 1058-1067 (2011-06-11)
Inflammation and reactive oxygen species are associated with the promotion of various cancers. The use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in cancer prevention treatments has been promising in numerous cancers. We report the evaluation of NSAIDs chemically modified by the
Aziridine ring-containing chiral ligands as highly efficient catalysts in asymmetric synthesis.
Rachwalski M, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 24(7), 421-425 (2013)
Carlos Barea et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(15), 4498-4502 (2011-07-05)
Continuing with our efforts to identify new active compounds against malaria and leishmaniasis, 14 new 3-amino-1,4-di-N-oxide quinoxaline-2-carbonitrile derivatives were synthesized and evaluated for their in vitro antimalarial and antileishmanial activity against Plasmodium falciparum Colombian FCR-3 strain and Leishmania amazonensis strain