Documenti fondamentali
662852
Sigma-Aldrich
Allylcyclopentane
97%
Scegli un formato
5 G
58,66 €
25 G
298,00 €
58,66 €
Prezzo di listino83,80 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
58,66 €
25 G
298,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
58,66 €
Prezzo di listino83,80 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.440
P. ebollizione
125-127 °C/750 mmHg
Densità
0.792 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
allyl
Stringa SMILE
C=CCC1CCCC1
InChI
1S/C8H14/c1-2-5-8-6-3-4-7-8/h2,8H,1,3-7H2
NHIDGVQVYHCGEK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
57.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)