Documenti fondamentali
111627
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-hexene
96%
Scegli un formato
5 G
291,00 €
291,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
291,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3C(CH3)=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.19
Beilstein:
1732738
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
291,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
1 (vs air)
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.403 (lit.)
P. ebollizione
92 °C (lit.)
Densità
0.697 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(C)=C
InChI
1S/C7H14/c1-4-5-6-7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
IRUDSQHLKGNCGF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Methyl-1-hexene is a less reactive olefin that is hydroformylated in the presence of phosphite-modified rhodium catalysts[1]. The epoxidation of 2-methyl-1-hexene is catalyzed by human and rat P450 enzymes[2].
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
17.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
C Chiappe et al.
Chemical research in toxicology, 11(12), 1487-1493 (1998-12-22)
The epoxidation of 1-hexene (1a) and 2-methyl-1-hexene (1b), two hydrocarbons present in the ambient air as pollutants, is catalyzed by some human and rat P450 enzymes. The enantioselectivities of these processes, when the reactions were carried out using rat and
Hydroformylation of less reactive olefins with modified rhodium catalysts.
Van Leeuwen PWNM and Roobeek CF.
Journal of Organometallic Chemistry, 258(3), 343-350 (1983)
Hiroshi Toda et al.
Applied and environmental microbiology, 81(6), 1919-1925 (2015-01-04)
We describe the development of biocatalysis for producing optically pure straight-chain (S)-epoxyalkanes using styrene monooxygenase of Rhodococcus sp. strain ST-10 (RhSMO). RhSMO was expressed in the organic solvent-tolerant microorganism Kocuria rhizophila DC2201, and the bioconversion reaction was performed in an