Documenti fondamentali
662488
Sigma-Aldrich
Lumidot CdSe
610, core-type quantum dots, 5 mg/mL in toluene
Sinonimo/i:
Organically stabilized cadmium selenide quantum dots in toluene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CdSe
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Stato
dispersion
Concentrazione
5 mg/mL in toluene
Dimensione particelle
4.7-5.2 nm
λmax
585-595 nm
Fluorescenza
λem 605-615 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/Cd.Se
AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Organically stabilized cadmium selenide quantum dots in toluene
Risultati analitici
Particle size was determined by TEM according to the procedure of Yu, W. W., et al., Chem. Mater., 2003, 15, 2854.
Quantum yield was measured following the procedure of Qu, L., Peng, X., J. Am. Chem. Soc., 2002, 124-2049.
Altre note
Lifetime one year if stored properly
Note legali
Product of Nanoco Technologies sold under US and worldwide patents and patents pending.
Lumidot is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Svetlana V Kilina et al.
Physical review letters, 110(18), 180404-180404 (2013-05-21)
Quantum confinement can dramatically slow down electron-phonon relaxation in nanoclusters. Known as the phonon bottleneck, the effect remains elusive. Using a state-of-the-art time-domain ab initio approach, we model the observed bottleneck in CdSe quantum dots and show that it occurs
Bryan T Spann et al.
Optics express, 21 Suppl 1, A15-A22 (2013-02-15)
Ultrafast time-resolved absorption spectroscopy is used to investigate exciton dynamics in CdSe nanocrystal films. The effects of morphology, quantum-dot versus quantum-rod, and preparation of nanocrystals in a thin film form are investigated. The measurements revealed longer intraband exciton relaxation in
R Kostić et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 12(11), 8528-8536 (2013-02-21)
In this paper the electronic spectra and optical properties of one-electron spherical quantum dot (QD) are presented. QD is composed of CdSe core surrounded by ZnS shell (barrier) CdSe shell and finally by medium of very high potential barrier (SiO2)
David T R Stewart et al.
Environmental toxicology and chemistry, 32(6), 1288-1294 (2013-02-19)
The present study addresses the bioaccumulation behavior of cadmium selenide quantum dots by Eisenia andrei earthworms in a terrestrial environment. Earthworms were exposed to quantum dot-treated soil for up to 4 wk and analyzed for cadmium and selenium concentration using
Yuanyuan Wang et al.
Inorganic chemistry, 52(6), 2933-2938 (2013-03-06)
Four [(CdSe)13(RNH2)13] derivatives (R = n-propyl, n-pentyl, n-octyl, and oleyl) are prepared by reaction of Cd(OAc)2·2H2O and selenourea in the corresponding primary-amine solvent. Nanoclusters grow in spontaneously formed amine-bilayer templates and are characterized by elemental analysis, IR spectroscopy, UV-vis spectroscopy