659975
Homogeneous Palladium Catalysts Kit I
About This Item
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Gruppo funzionale
phosphine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
- 205869Palladium(II) acetate, reagent grade, 98% 1 gSDS
- 208671Bis(triphenylphosphine)palladium(II) dichloride, 98% 1 gSDS
- 216666Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99% 1 gSDS
- 222380Allylpalladium(II) chloride dimer, 98% 1 gSDS
- 328774Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), 97% 1 gSDS
- 379670[1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II), complex with dichloromethane 1 gSDS
- 205885Palladium(II) chloride, ReagentPlus®, 99% 1 gSDS
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3