Documenti fondamentali
661333
Sigma-Aldrich
4-(4-Formylphenoxy)benzaldehyde
96%
Sinonimo/i:
4,4′-Diformyldiphenyl ether, 4,4′-Oxybis(benzaldehyde), 4,4′-Oxydibenzaldehyde, Bis(4-formylphenyl) ether
Scegli un formato
1 G
71,40 €
5 G
245,00 €
71,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
71,40 €
5 G
245,00 €
About This Item
Formula condensata:
O(C6H4CHO)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
71,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
63-67 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(Oc2ccc(cc2)C([H])=O)cc1
InChI
1S/C14H10O3/c15-9-11-1-5-13(6-2-11)17-14-7-3-12(10-16)4-8-14/h1-10H
GXZZHLULZRMUQC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)