Documenti fondamentali
661023
Sigma-Aldrich
Hydroxy(cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
greener alternative
95%
Sinonimo/i:
(Cyclooctadiene)rhodium hydroxide dimer, 1,5-Cyclooctadiene)hydroxyrhodium dimer, Bis(cyclooctadiene)dihydroxodirhodium, Bis[(1,2,5,6-η)-1,5-cyclooctadiene]di--μ-hydroxydirhodium, Bis[(1,5-cyclooctadiene)(hydroxy)rhodium], [Rh(OH)(1,5-cod)]2
Scegli un formato
250 MG
306,00 €
1 G
358,00 €
306,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
306,00 €
1 G
358,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H26O2Rh2
Numero CAS:
Peso molecolare:
456.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
306,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: rhodium
reagent type: catalyst
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
199 °C (dec.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
O[Rh].O[Rh].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.2H2O.2Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;2*1H2;;/q;;;;2*+1/p-2/b2*2-1-,8-7-;;;;
IUAQXTGDGDIMOD-MIXQCLKLSA-L
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Applicazioni
Catalyst for oxygenative addition to terminal alkynes for a greener synthesis esters, amides, and carboxylic acids.
Rhodium-Catalyzed Oxygenative Addition to Terminal Alkynes for the Synthesis of Esters, Amides, and Carboxylic Acids
Rhodium catalyst employed with R-BINAP or R-SEGPHOS® ligands in a synthesis of chiral 3,3-disubstituted-1-indanones.[1]
Note legali
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Rhodium-catalyzed asymmetric synthesis of 3,3-disubstituted 1-indanones.
Ryo Shintani et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(20), 3735-3737 (2007-04-05)
Articoli
Discover the role of boronic acids in enantioenriched C(sp2)–C(sp2) product synthesis, specifically the rhodium-catalyzed Suzuki–Miyaura-type arylations of allylic halides and cyclobutenes.