Key Documents
657816
Sigma-Aldrich
N-Boc-DL-2-amino-1-propanol
95%
Sinonimo/i:
(2-Hydroxy-1-methylethyl)carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H17NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
52-59 °C
Stringa SMILE
CC(CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H17NO3/c1-6(5-10)9-7(11)12-8(2,3)4/h6,10H,5H2,1-4H3,(H,9,11)
PDAFIZPRSXHMCO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 - 118.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47 - 48 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)