Documenti
705039
Sigma-Aldrich
2-Morpholinopyridine-3-boronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H13BN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Punto di fusione
90-94 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OB(O)c1cccnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C9H13BN2O3/c13-10(14)8-2-1-3-11-9(8)12-4-6-15-7-5-12/h1-3,13-14H,4-7H2
SWDPLAALYQOCHB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
May contain varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2