Documenti fondamentali
657719
Sigma-Aldrich
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)piperazine
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14BrFN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.563
P. ebollizione
120-122 °C/0.02 mmHg
Densità
1.411 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cc(Br)ccc1CN2CCNCC2
InChI
1S/C11H14BrFN2/c12-10-2-1-9(11(13)7-10)8-15-5-3-14-4-6-15/h1-2,7,14H,3-6,8H2
NRCBEINBLSTDHM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)