Documenti fondamentali
403083
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromoadamantane
99%
Scegli un formato
1 G
43,50 €
43,50 €
Prezzo di listino87,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
43,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14Br2
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
43,50 €
Prezzo di listino87,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
108-110 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Br[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)C[C@@](Br)(C3)C2
InChI
1S/C10H14Br2/c11-9-2-7-1-8(4-9)5-10(12,3-7)6-9/h7-8H,1-6H2/t7-,8+,9+,10-
HLWZKLMEOVIWRK-FIRGSJFUSA-N
Descrizione generale
1,3-Dibromoadamantane is reported to react with diphenylphosphide ions (Ph2P-) under photostimulation by the SRN1 mechanism.[1] The viscosity-dependent retarding effect of 1,3-dibromoadamantane in highly viscous polymeric chlorotrifluoroethene has been studied by 13C NMR relaxation measurements.[2] Preparation of 1,3-dibromoadamantane via dibromination of adamantine has been reported.[3]
Applicazioni
1,3-Dibromoadamantane may be used in the preparation of 1,3-bis(phenyldimethylsilyl)adamantine.[4]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Preparation of 1-silyl-and 1, 3-disilyl-adamantanes.
Pai Y-M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 270(3), 271-275 (1984)
Selective dibromination of adamantane.
Talaty ER, et al.
J. Chem. Soc. Sect. C, 1902-1903 (1968)
Lienin et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 131(2), 184-190 (1998-05-08)
The viscosity-dependent retarding effect of a polymeric solvent on the rotation of small solute molecules is investigated by 13C NMR relaxation measurements. It is found that the relaxation data of 1,3-dibromoadamantane in highly viscous polymeric chlorotrifluoroethene can be explained neither
Reactions of 1, 3-dihaloadamantanes with diphenylphosphide ions by the SRN1 mechanism. Competition between intermolecular and intramolecular electron transfer reactions.
Lukach AE, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 7(11), 610-614 (1994)