Documenti fondamentali
657255
Sigma-Aldrich
4-Butoxy-2,3,5,6-tetrafluorophenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11BF4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
126-133 °C
Stringa SMILE
CCCCOc1c(F)c(F)c(B(O)O)c(F)c1F
InChI
1S/C10H11BF4O3/c1-2-3-4-18-10-8(14)6(12)5(11(16)17)7(13)9(10)15/h16-17H,2-4H2,1H3
DXYUAQQPCWNJQX-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)