Documenti
8.07049
Sigma-Aldrich
4-Methylpyridine
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Methylpyridine, 4-Picoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7N
Numero CAS:
Peso molecolare:
93.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
203-626-4
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
5.8 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
>500 °C
Potenza
1290 mg/kg LD50, oral (Rat)
270 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.3-8.7 % (v/v)
P. eboll.
145 °C/1013 hPa
Punto di fusione
3 °C
Temp. transizione
flash point 40 °C
Solubilità
1000 g/L
Densità
0.95 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H7N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3
FKNQCJSGGFJEIZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
<ul>
<li><strong>Hemocompatible nanomaterials for biosensing: </strong>4-Methylpyridine is used as the functionalizing agent in the synthesis of the 3-n-propyl(2-amino-4-methyl)pyridium chloride ( SiAMPy+Cl-) material through a sol-gel procedure for the production of stable nanoconjugates with gold nanoparticles (AuNPs-SiAMPy+) (Lima et al., 2022).</li>
</ul>
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.953 - 0.955
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - closed cup