Documenti fondamentali
65675
Sigma-Aldrich
(R)-1-{(RP)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]ferrocenyl}ethyldicyclohexylphosphine
≥97%
Sinonimo/i:
(1S)-1-[(1R)-1-(Dicyclohexylphosphino)ethyl]-2-[2-(diphenylphosphino)phenyl]ferrocene (acc to CAS), Walphos SL-W003-1
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H48FeP2
Numero CAS:
Peso molecolare:
670.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Per informazioni sul prodotto 65675, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
≥97%
Purezza ottica
ee: ≥99%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2c3ccccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5)P(C6CCCCC6)C7CCCCC7
InChI
1S/C37H43P2.C5H5.Fe/c1-29(38(30-17-6-2-7-18-30)31-19-8-3-9-20-31)34-26-16-27-35(34)36-25-14-15-28-37(36)39(32-21-10-4-11-22-32)33-23-12-5-13-24-33;1-2-4-5-3-1;/h4-5,10-16,21-31H,2-3,6-9,17-20H2,1H3;1-5H;/t29-;;/m0../s1
OBVCATYDMKRFLP-UJXPALLWSA-N
Descrizione generale
sold in collaboration with Solvias AG
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)