Documenti fondamentali
65671
Sigma-Aldrich
(R)-1-{(RP)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]ferrocenyl}ethylbis[3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
≥97%
Sinonimo/i:
(1S)-1-[(1R)-1-[Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphino]ethyl]-2-[2-(diphenylphosphino)phenyl]ferrocene, Walphos SL-W001-2
Scegli un formato
100 MG
81,60 €
500 MG
313,00 €
5 G
2.610,00 €
50 G
10.320,00 €
100 G
18.600,00 €
81,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
81,60 €
500 MG
313,00 €
5 G
2.610,00 €
50 G
10.320,00 €
100 G
18.600,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C46H32F12FeP2
Numero CAS:
Peso molecolare:
930.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
81,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97%
Purezza ottica
ee: ≥99%
Gruppo funzionale
fluoro
phosphine
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2c3ccccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5)P(c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c7cc(cc(c7)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C41H27F12P2.C5H5.Fe/c1-25(34-16-10-17-35(34)36-15-8-9-18-37(36)55(30-11-4-2-5-12-30)31-13-6-3-7-14-31)54(32-21-26(38(42,43)44)19-27(22-32)39(45,46)47)33-23-28(40(48,49)50)20-29(24-33)41(51,52)53;1-2-4-5-3-1;/h2-25H,1H3;1-5H;/t25-;;/m0../s1
LKNKYBWIZNAXBY-WLOLSGMKSA-N
Descrizione generale
The product is an air-stable and non-hygroscopic Solvias chiral phosphine ligand.
Applicazioni
Walphos SL-W001-2, in the presence of a ruthenium catalyst may be used as a ligand in the following processes:
  • Asymmetric hydrogenation of IPCA-D, a cinnamic acid derivative.[1]
  • Addition of 3,5-difluorophenylketimine to 4-methoxyphenylboronic acid to form the corresponding tertiary substituted cyclic sulfamate derivative with high enantioselctivity.2[2]
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Altre note
sold in collaboration with Solvias AG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Enantioselective Rh (I)-catalyzed addition of arylboronic acids to cyclic ketimines.
Kong J, et al.
Organic Letters, 17(22), 5520-5523 (2015)
Afrooz Zirakzadeh et al.
Organometallics, 33(8), 1945-1952 (2014-05-06)
Two representative Walphos analogues with an achiral 2,2″-biferrocenediyl backbone were synthesized. These diphosphine ligands were tested in the rhodium-catalyzed asymmetric hydrogenation of several alkenes and in the ruthenium-catalyzed hydrogenation of two ketones. The results were compared with those previously obtained