65569
Methylamine
≥99.0%
Sinonimo/i:
Monomethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.08 (20 °C, vs air)
Tensione di vapore
27 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Temp. autoaccensione
806 °F
Limite di esplosione
4.9-20.8 %
Impurezze
≤0.05% ammonia
≤0.05% trimethylamine
≤0.2% dimethylamine
P. eboll.
-6.3 °C (lit.)
Punto di fusione
-93 °C (lit.)
Densità
0.70 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Altre note
Sostituito da
Valvola di controllo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles