Documenti fondamentali
83547
Sigma-Aldrich
Regulation valve
suitable for 100 mL and 250 mL pressure tins
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
Qualità
suitable for 100 mL and 250 mL pressure tins
Descrizione generale
All strained parts are of V4A-steel
Altre note
Sales restrictions may apply
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)