Documenti fondamentali
653810
Sigma-Aldrich
4-Methylphenethyl bromide
97%
Sinonimo/i:
4-(2-Bromoethyl)toluene, 4-Methyl-1-(2-bromoethyl)benzene
Scegli un formato
1 G
21,65 €
5 G
190,00 €
21,65 €
Prezzo di listino43,30 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
21,65 €
5 G
190,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4CH2CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
21,65 €
Prezzo di listino43,30 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.550
P. ebollizione
100-101 °C/9 mmHg
Densità
1.306 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cc1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C9H11Br/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
IAZCKSJRRRXZEY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)