Documenti fondamentali
144061
Sigma-Aldrich
4-(Bromomethyl)benzonitrile
99%
Sinonimo/i:
α-Bromo-p-tolunitrile, 4-Cyanobenzyl bromide
Scegli un formato
1 G
27,60 €
10 G
105,00 €
50 G
224,70 €
27,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
27,60 €
10 G
105,00 €
50 G
224,70 €
About This Item
Formula condensata:
BrCH2C6H4CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.04
Beilstein:
636717
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
27,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
115-117 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
nitrile
Stringa SMILE
BrCc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4H,5H2
UMLFTCYAQPPZER-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
4-(Bromomethyl)benzonitrile reacts with 2H-tetrazole in the presence of KOH to yield 4-[(2H-tetra-zol-2-yl)methyl]benzonitrile[1].
Applicazioni
4-(Bromomethyl)benzonitrile may be used in the synthesis of ligands containing a chelating pyrazolyl-pyridine group with a pendant aromatic nitrile[2].
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hazel Fenton et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 39(16), 3805-3815 (2010-04-08)
Two ligands L(1) and L(2) have been prepared which contain a chelating pyrazolyl-pyridine group with a pendant aromatic nitrile (in L(1), a benzonitrile; in L(2), a naphthonitrile). These ligands react with Ag(I) salts to give a range of infinite coordination
Zheng Xing et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 64(Pt 2), o445-o445 (2008-01-01)
The title compound, C(9)H(7)N(5), was synthesized by reaction of 4-(bromomethyl)benzonitrile and 2H-tetrazole in the presence of KOH. The relative orientation of the planar tetra-zole ring and the methyl-benzonitrile moiety is (-)-anti-clinal. The crystal packing is dominated by van der Waals