Documenti fondamentali
653519
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
169-173 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
phenyl
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1sc(N)nc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2O2S/c1-2-16-11(15)10-9(14-12(13)17-10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3,(H2,13,14)
OZMXFXOHCUEEPD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)