Documenti fondamentali
655430
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphine oxide, polymer-bound
200-400 mesh particle size, extent of labeling: 2.5-3.0 mmol/g P loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
Scegli un formato
5 G
552,00 €
552,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
552,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352128
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
552,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Crosslinking
2 % cross-linked with divinylbenzene
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: ligand
Grado di funzionalizzazione
2.5-3.0 mmol/g P loading
Dimensione particelle
200-400 mesh
Gruppo funzionale
phosphine
Categorie correlate
Applicazioni
Dehydrating reagent
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)