Documenti fondamentali
649147
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methylpyrrolidine
95%
Scegli un formato
1 G
128,10 €
128,10 €
Prezzo di listino183,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
128,10 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11N
Numero CAS:
Peso molecolare:
85.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
128,10 €
Prezzo di listino183,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Attività ottica
[α]20/D +19°, c = 5 in methanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.4354
P. ebollizione
97-99 °C (lit.)
Densità
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H11N/c1-5-3-2-4-6-5/h5-6H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
RGHPCLZJAFCTIK-YFKPBYRVSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
45.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
7.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)