Documenti fondamentali
132675
Sigma-Aldrich
3-Bromostyrene
97%, contains 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
Sinonimo/i:
1-Bromo-3-ethenylbenzene, 1-Bromo-3-vinylbenzene
Scegli un formato
5 G
87,70 €
87,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
87,70 €
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHC6H4Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.05
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
87,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
liquid
contiene
0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.591 (lit.)
P. ebollizione
74-75 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H7Br/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h2-6H,1H2
KQJQPCJDKBKSLV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)