679097
(R)-(−)-2-Methylpyrrolidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11N
Numero CAS:
Peso molecolare:
85.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Indice di rifrazione
n20/D 1.4353
Livello qualitativo
Densità
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H11N/c1-5-3-2-4-6-5/h5-6H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
RGHPCLZJAFCTIK-RXMQYKEDSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
(R)-(−)-2-Methylpyrrolidine, an optically active amine that can be used as a key building block to synthesize:
- 4,5-fused pyridazinone derivatives are applicable as potent histamine H3 receptor antagonists.
- Naphthalenoid histamine H3 receptor antagonist.
- Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine derivatives as potent inhibitors of leucine-rich repeat kinase 2.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
45.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
7.22 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Organic Process Research & Development, 11, 1004-1004 (2007)
Synthesis and structure?activity relationships of 4, 5-fused pyridazinones as histamine H 3 receptor antagonists
Tao, Ming, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21.20, 6126-6130 (2011)
A new class of potent non-imidazole H 3 antagonists: 2-aminoethylbenzofurans
Cowart, Marlon, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 14.3, 689-693 (2004)
Optical Activation of Racemic a-Substituted Carbonyl Compounds Using Optically Active Amines.
Matsushita H, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 49(7), 1928-1930 (1976)
In vitro SAR of pyrrolidine-containing histamine H 3 receptor antagonists: Trends across multiple chemical series
Nersesian, Diana L., et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 18.1, 355-359 (2008)