Key Documents
648647
Sigma-Aldrich
5-Iodo-2-methylaniline
97%
About This Item
Formula condensata:
IC6H3(CH3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.05
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
P. eboll.
273 °C/760 mmHg (lit.)
Punto di fusione
48-52 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(I)cc1N
InChI
1S/C7H8IN/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
IOEHXNCBPIBDBZ-UHFFFAOYSA-N
Attenzione
Light sensitive
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)