Documenti fondamentali
648493
Sigma-Aldrich
2-(4-Formylphenyl)-6-(hydroxymethyl)pyridine
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
75-79 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(cc1)-c2cccc(CO)n2
InChI
1S/C13H11NO2/c15-8-10-4-6-11(7-5-10)13-3-1-2-12(9-16)14-13/h1-8,16H,9H2
RZHVETZHBRUIJF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ana M Rossi et al.
Cell reports, 37(5), 109932-109932 (2021-11-04)
Inositol 1,4,5-trisphosphate receptors (IP3Rs) are intracellular Ca2+ channels that link extracellular stimuli to Ca2+ signals. Ca2+ release from intracellular stores is "quantal": low IP3 concentrations rapidly release a fraction of the stores. Ca2+ release then slows or terminates without compromising