Documenti fondamentali
647314
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-iodoaniline
97%
Sinonimo/i:
1-(tert-Butoxycarbonylamino)-2-iodobenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14INO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5690 (lit.)
P. ebollizione
85-95 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.277 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1I
InChI
1S/C11H14INO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
PPYKNLRMZVGYQL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)